Merck
AMBH6FD841B9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4-6(10)3-2-5(7(4)9)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173315-54-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/173315-54-3.html