Merck
AMBH6FD841B8
Ambeed, Inc.
N-(6-Chloropyridazin-3-yl)pivalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.67
MDL番号:
Iupac Name
N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-9(2,3)8(14)11-7-5-4-6(10)12-13-7/h4-5H,1-3H3,(H,11,13,14)
InChI Key
ZZJOBCNIMHAKDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147362-88-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/147362-88-7.html