Merck
AMBH6FD8419E
Ambeed, Inc.
1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3/c7-3-1-4(6(8,9)10)5(13-11)12-2-3/h1-2H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
XCIFBROMZAGYAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374652-48-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)