Merck
AMBH6FD7F9EA
Ambeed, Inc.
alpha-(2-Bromophenyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.15
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H12BrN/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H,15H2
InChI Key
SPVWGVSMLZCEQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55095-15-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)