Merck
AMBH6FD7F94E
Ambeed, Inc.
5-Oxo-5-(pyrrolidin-1-yl)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-5-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c11-8(4-3-5-9(12)13)10-6-1-2-7-10/h1-7H2,(H,12,13)
InChI Key
WFRISUAVYJAVNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5724-80-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)