Merck
AMBH6FD7F8EB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
373.19
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16INO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-8-11(15)10-6-5-9(18-4)7-12(10)16/h5-8H,1-4H3
InChI Key
TWRAYVCBYJUMFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268167-84-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1268167-84-5.html