Merck
AMBH6FD7F8C9
Ambeed, Inc.
5-Isopropyl-2-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropyl-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI Key
YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to red to Brown Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2051-53-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)