Merck
AMBH6FD7F813
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-7-10-1-3-11(4-2-10)8-14-6-5-13-9-14/h1-6,9H,8H2
InChI Key
LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-54-8.html
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)