Merck
AMBH6FD7F766
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-6-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromoquinoline-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-8-3-4-13-9-2-1-6(10(12)14)5-7(8)9/h1-5H,(H2,12,14)
InChI Key
HTWULJHKDWAWRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2383346-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)