Merck
AMBH6FD7F6F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O4/c1-2-16-9(13)5-3-6(10)8(11)7(4-5)12(14)15/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI Key
QANVLXVFIRTXFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82760-42-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)