Merck
AMBH6FD7F6F2
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-3-9(12)8-5-4-7(11)6-10(8)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
PELVKTMDDXVZAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36871-55-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)