Merck
AMBH6FD7F6EC
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-difluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.11
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2,10H,9H2
InChI Key
KRURHZHJEDNBCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115551-33-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)