Merck
AMBH6FD7F646
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoronicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.09
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
InChI Key
ZYCCUPSLEFLBNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155601-65-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)