Merck
AMBH6FD7F645
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-2-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.14
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-dione
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c9-5-1-2-6-10-7(12)3-8(13)11(6)4-5/h1-2,4H,3H2
InChI Key
XDXPMQSLSDMYBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1449598-85-9.html
Synonym
7-fluoro-2-hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)