Merck
AMBH6FD7F604
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.12
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)3-7(6)13/h1-3,13H
InChI Key
PDMCDRCXQZBLGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/731002-50-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)