Merck
AMBH58176B21
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-acetylcyclopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-acetylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7(12)10(5-6-10)11-8(13)14-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3,(H,11,13)
InChI Key
MKIPOIJQGKXCFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159733-73-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1159733-73-9.html