Merck
AMBH58176AFE
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
IEIASDIYIMXQEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)