Merck
AMBH58176A5B
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.65
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-7(11)3-4-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
JWGKTXNASUZJAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67625-38-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)