Merck
AMBH58176A3E
Ambeed, Inc.
1-(2-Methylthiazol-4-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-4(8)6-3-9-5(2)7-6/h3H,1-2H3
InChI Key
UJIGIKQKDDJTJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23002-78-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23002-78-0.html