Merck
AMBH581769FB
Ambeed, Inc.
4-Methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-4-8-6-7(9)2-3-7;;/h8H,2-6H2,1H3;2*1H
InChI Key
YDQHUSROYINESI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1152111-72-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)