Merck
AMBH58176988
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethoxy)picolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.11
MDL番号:
Iupac Name
5-(trifluoromethoxy)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(3-11)12-4-6/h1-2,4H
InChI Key
DTRQAIRWABWMJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206978-22-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206978-22-4.html