Merck
AMBH58176985
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-7-2-4-10-5-3-9-8(10)6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
JARHRSPZSZITEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342613-71-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)