Merck
AMBH58176971
Ambeed, Inc.
4-(Benzoylamino)benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.05
MDL番号:
Iupac Name
4-(benzoylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(10-4-2-1-3-5-10)15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
InChI Key
FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-80-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)