Merck
AMBH581767EF
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.18
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6H,13H2,1H3
InChI Key
VTLIABOHZPSHRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123195-23-3.html
Synonym
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)