Merck
AMBH581767D1
Ambeed, Inc.
5-Isopropylnicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6(2)7-3-8(9(11)12)5-10-4-7/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
GSOWARZMPXGSHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73591-69-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)