Merck
AMBH581767B0
Ambeed, Inc.
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.55
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI Key
XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327-76-4.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)