Merck
AMBH58176762
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.61
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO2/c1-2-16-8(15)5-3-6(9(11,12)13)14-7(10)4-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
GNYKPDXWDIAZHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
white to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196154-43-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)