Merck
AMBH58176754
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfonamido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.23
MDL番号:
Iupac Name
2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
VESLFCBOKMWCRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162787-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162787-61-3.html