Merck
AMBH58176717
Ambeed, Inc.
NSC 23766 3HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
530.97
MDL番号:
Iupac Name
N~6~-(2-{[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino}-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
InChI Key
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177865-17-6.html
Synonym
N6-(2-((5-(Diethylamino)pentan-2-yl)amino)-6-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine trihydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1177865-17-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)