Merck
AMBH581766E0
Ambeed, Inc.
3,5,6-Trimethylpyrazine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
Iupac Name
3,5,6-trimethyl-2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-6(2)10-8(4-11)7(3)9-5/h4H,1-3H3
InChI Key
HSGOLPGJARMUOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186534-02-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186534-02-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)