Merck
AMBH5816BAB5
Ambeed, Inc.
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
(4-amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-7-4-6(10)2-1-5(7)3-8(11)12/h1-2,4H,3,10H2,(H,11,12)
InChI Key
OENIGBRUGRNUDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914224-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)