Merck
AMBH5816B59A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.78
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-5-13-9(8-14)7-10(15)17-4;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
KLCUUOFMKKUTEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1858241-30-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1858241-30-1.html