Merck
AMBH58064A18
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxy-4-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O3/c1-5-2-8(11)6(4-9)3-7(5)10/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
CWFNERGGFAXZRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52010-89-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52010-89-6.html