Merck
AMBH580649A9
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI Key
FZERNAIKPVSQHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6436-60-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)