Merck
AMBH58064929
Ambeed, Inc.
H-Gly-OIpr·HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl aminoacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(2)8-5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14019-62-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)