Merck
AMBH580648F5
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-methoxy-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-3-methoxy-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5IN2O/c1-8-4-3(5)2-6-7-4/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
AKAILQXICKUNET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350325-05-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1350325-05-1.html