Merck
AMBH5806485C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.55
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF3N2/c8-6-3-13-4(2-12)1-5(6)7(9,10)11/h1,3H
InChI Key
SPNZMEZMUQOGRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1156542-28-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1156542-28-7.html