Merck
AMBH5806480F
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloropyridazine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.99
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-3-1-5(7)10-9-4(3)2-8/h1H
InChI Key
GTGDUTWKGCHAED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35857-90-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)