Merck
AMBH580647AF
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-4-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-9(12)8(5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
DSEQJUPGRWESKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6375-17-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)