Merck
AMBH5806468C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8-3-7(10(12)13)5(4-11)2-6(8)9/h2-4H,1H3
InChI Key
VPTCGOFABDDIRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75618-42-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)