Merck
AMBH580645E7
Ambeed, Inc.
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)6-4-10-8-3-2-7(9)11-12(6)8/h2-4H,1H3
InChI Key
ODNBVEIAQAZNNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90734-71-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90734-71-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)