Merck
AMBH580645B0
Ambeed, Inc.
3-Ethynylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.22
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7NO2S/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)12(9,10)11/h1,3-6H,(H2,9,10,11)
InChI Key
WGEWFHNQCHZZMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310456-99-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)