Merck
AMBH58064551
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dichloropyrrolo[2,1-f]-[1,2,4]triazine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.08
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,4-dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3O2/c1-2-16-8(15)5-3-6-7(10)12-9(11)13-14(6)4-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
HPKDURIJRBYACA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363381-75-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1363381-75-2.html