Merck
AMBH580644C0
Ambeed, Inc.
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI Key
YMEMAALYLSKCLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66500-55-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)