Merck
AMBH5806441E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-6-2-1-5-7(10-6)9-3-4-11-5/h1-2H,3-4H2,(H,9,10)
InChI Key
SYIHEMKUIICNQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260665-94-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)