Merck
AMBH580643C0
Ambeed, Inc.
(3-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-8(6-10)4-3-5-9(7)11-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
CRKISCPFEDTNCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33797-34-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)