Merck
AMBH47A9AF25
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.03
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)7-3-8(4)2/h3H,1-2H3
InChI Key
QSAIPHWPPRDIEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158585-81-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)