Merck
AMBH47A987F5
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloropyridin-3-yl)cyclopropanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.64
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-chloro-3-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-2-1-6(5-12-7)9(3-4-9)8(11)13/h1-2,5H,3-4H2,(H2,11,13)
InChI Key
NWDOEOQGGNSTBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/854267-91-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/854267-91-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)