Merck
AMBH47A9802B
Ambeed, Inc.
2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
445.77
MDL番号:
Iupac Name
2,4,5-triiodo-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C3HI3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
InChI Key
HIDCNJIBRZBEPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1746-25-4.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)