Merck
AMBH47A98028
Ambeed, Inc.
(2-(N-Methylsulfamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
Iupac Name
2-[(methylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI Key
AZXVSPOMIIRTDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956283-09-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)